(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,2R)-(-)-[1,2-Cyclohexanediamino-N,N'-bis(3,5-di-t-butylsalicylidene)]manganese (III) chloride, (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tertbutylsalicylidene)-1,2- cyclohexanediaminomanganese(III) chloride, (R,R)-Jacobsen Cat.
295810250
295810010
295810050
ACRO295810250EA
498
EUR
ACRO295810250
ACRO295810010
ACRO295810050
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS No.: 138124-32-0
Formel:
C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂ Schmelzpunkt: 330…332 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02101664 CAS-Nummer: 138124-32-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥96.0 % |