Thiochroman-4-one 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

153480050 153480100
ACRO153480050EA 64.5 EUR
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one

Appearance: Orange Low melting solid

Formel: C₉H₈OS
Siedepunkt: 154 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006882
CAS-Nummer: 3528-17-4
UN-Nummer: 3335
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR