Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Amberlite ® IRA402 chlorine type
369942500 369940010 369940050
ACRO369942500EA 34.6 EUR
ACRO369942500 ACRO369940010 ACRO369940050
Amberlite® IRA-402 (Cl) Ionenaustauscherharz
Amberlite® IRA-402 (Cl)
CAS No.: 52439-77-7
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145564
CAS-Nummer: 52439-77-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Semitransparent beads
Particle size ≤5.0 % (> 1180 micron)
Harmonic mean size 0.600 to 0.750 mm
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)