Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh für die Trocknung, mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219090020 219095000 219090050
ACRO219090020EA 349 EUR
ACRO219090020 ACRO219095000 ACRO219090050
Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh für die Trocknung, mit Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Molekulargewicht: 136.14 g/mol
Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical