Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
216270010 216272500 216270051
ACRO216270010EA 126 EUR
ACRO216270010 ACRO216272500 ACRO216270051
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch) 95%
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid (cis/trans-Gemisch)
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Siedepunkt: 275 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,23 g/cm³
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167036
CAS-Nummer: 25134-21-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %