Indigotrisulphonic acid potassium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium indigotrisulphonate
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 44.8 EUR
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Formel: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013160
CAS-Nummer: 67627-18-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)