Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
215010250
215011000
ACRO215010250EA
135
EUR
ACRO215010250
ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Formel:
C₄H₈O₃ Schmelzpunkt: 161…167 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00016716 CAS-Nummer: 150-83-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 167 °C (Dec) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |