Stains-all 97%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
213510010
213510050
213512500
ACRO213510010EA
99.9
EUR
ACRO213510010
ACRO213510050
ACRO213512500
Stains-all 97%, rein
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Formel:
C₃₀H₂₇BrN₂S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078788 CAS-Nummer: 7423-31-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark grey to dark purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
TLC | ≥96.0 % |