Papaverine hydrochloride 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
207220050 207220250 207221000
ACRO207220050EA 60.1 EUR
ACRO207220050 ACRO207220250 ACRO207221000
Papaverine hydrochloride 99%
Papaverine hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel: C₂₀H₂₁NO₄·HCl
Schmelzpunkt: 226 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012745
CAS-Nummer: 61-25-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %