Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
206835000
206830050
ACRO206835000EA
94.5
EUR
ACRO206835000
ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Formel:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00044874 CAS-Nummer: 12012-95-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals |
Assay | ≥56.7 % (Pd) |