Leucokristallviolett 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4',4''-Methanetriyltris(N,N-dimethylaniline), Tris(4-dimethylaminophenyl)methane, 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
204330250 204330050
ACRO204330250EA 144 EUR
ACRO204330250 ACRO204330050
Leucokristallviolett 99%, rein
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Formel: C₂₅H₃₁N₃
Molekulargewicht: 373.54 g/mol
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008314
CAS-Nummer: 603-48-5
UN-Nummer: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %