Diethylstilbestrol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
204130050
204130100
204130010
ACRO204130050EA
192
EUR
ACRO204130050
ACRO204130100
ACRO204130010
Diethylstilbestrol 99%
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formel:
C₁₈H₂₀O₂ Schmelzpunkt: 169…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002373 CAS-Nummer: 56-53-1 |