Dicumarol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3'-Methylenebis(4-hydroxycoumarin), Bishydroxycoumarin, Dicoumarin
204120050 204120250
ACRO204120050EA 32.2 EUR
ACRO204120050 ACRO204120250
Dicumarol 99%
Dicoumarol
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₁₉H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 290…292 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006857
CAS-Nummer: 66-76-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %