Amberlyst® 15, nass Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Amberlyst× 15
202150250
202155000
202150050
ACRO202150250EA
23.5
EUR
ACRO202150250
ACRO202155000
ACRO202150050
Amberlyst® 15, nass Ionenaustauscherharz
Amberlyst® 15
Appearance: Grey-brown =<1.70
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145841 CAS-Nummer: 9037-24-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey-brown Beads |
Particle size | ≤5.0 % (> 1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.600 to 0.850 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.70 |
Moisture holding capacity | 52.0 to 57.0 % (H) |
Total volume capacity | ≥1.70 eq/l (H) |
Total weight capacity | ≥4.70 eq/kg (H) |