Amberlite® CG-50 Ionenaustauscherharz Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
202110250 202115000 202111000
ACRO202110250EA 63.5 EUR
ACRO202110250 ACRO202115000 ACRO202111000
Amberlite® CG-50 Ionenaustauscherharz Type 1
Amberlite® CG-50
CAS No.: 9042-11-9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132693
CAS-Nummer: 9042-11-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤10 % (> 150 µm)
Moisture ≤10 %
Total weight capacity ≥10 meq/g