Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(ethylene)rhodium(I) chloride dimer, [Rh(C₂H₄)₂Cl]₂, µ-Dichlorotetraethylene dirhodium(I), Dichlorotetra(ethylene)dirhodium(I), Dichlorotetrakis(ethylene)dirhodium(I)
197591000 197590010
ACRO197591000EA 104 EUR
ACRO197591000 ACRO197590010
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS No.: 12081-16-2
Formel: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00013206
CAS-Nummer: 12081-16-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to rust brown to black Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥52.0 %