Palladium 5% auf Calciumcarbonat mit Blei versetzt (3,5% Pb)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
195070100 195070500
ACRO195070100EA 169 EUR
ACRO195070100 ACRO195070500
Palladium 5% auf Calciumcarbonat mit Blei versetzt (3,5% Pb)
Palladium
Formel: Pd
Molekulargewicht: 106.420 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151707
CAS-Nummer: 7440-05-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to grey-black Powder
Assay 5 % (Pd)
Water ≤5.0 %
Additional info poisoned with 3.5% lead