Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
192300010 192305000
ACRO192300010EA 225 EUR
ACRO192300010 ACRO192305000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Formel: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: >200 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.09 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084416
CAS-Nummer: 9004-74-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Color scale ≤100 APHA
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln., 25°C)
Hydroxyl value 152 to 168 mg KOH/g