Polypropylenglycol, M.W. ∼ 425
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
192152500 192155000 192150025
ACRO192152500EA 77.6 EUR
ACRO192152500 ACRO192155000 ACRO192150025
Polypropylenglycol, M.W. ∼ 425
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤70 APHA
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 250 to 276 mg KOH/g