Janusgrün B, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

191680050 191680250
ACRO191680050EA 62.3 EUR
ACRO191680050 ACRO191680250
Janusgrün B, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Janus green B

CAS No.: 2869-83-2

Formel: C₃₀H₃₁ClN₆
Molekulargewicht: 511.07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011758
CAS-Nummer: 2869-83-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR