Fast Blue BB base 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide, N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB, C.I. 37175, Azoic diazo component 20 (base)
191570250 191571000
ACRO191570250EA 104 EUR
ACRO191570250 ACRO191571000
Fast Blue BB base 98%, rein
Fast Blue BB base
Appearance: Grey to brown Powder and/or chunks
Formel: C₁₇H₂₀N₂O₃
Molekulargewicht: 300.36 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009091
CAS-Nummer: 120-00-3
UN-Nummer: 3143
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %