Ethylcellulose, 10 cps 48% (Ethoxylgehalt) 10 cps
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethylcellulose
190962500 190965000
ACRO190962500EA 97.1 EUR
ACRO190962500 ACRO190965000
Ethylcellulose, 10 cps 48% (Ethoxylgehalt) 10 cps
Ethyl cellulose
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or granules
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131037
CAS-Nummer: 9004-57-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 47.5 to 49.5 % (Ethoxyl content)
Viscosity 8 to 12 cP (5% in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)