Nigrosine, wasserlöslich, hochrein biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
189480250
189481000
ACRO189480250EA
27.3
EUR
ACRO189480250
ACRO189481000
Nigrosine, wasserlöslich, hochrein biologische Färbemittel
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00044681 CAS-Nummer: 8005-03-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
HPLC | ≥97.5 % |