Sodium-1,2,4-triazolide 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,4-Triazole, sodium derivative, 1,2,4-Triazole Sodium Salt, 1,2,4-Triazolylsodium, Sodium 1,2,4-triazol-1-ide, 1H-1,2,4-Triazole sodium salt
188990500 188992500 188990100
ACRO188990500EA 166 EUR
ACRO188990500 ACRO188992500 ACRO188990100
Sodium-1,2,4-triazolide 90%, technische Qualität
Sodium-1,2,4-triazolide
CAS No.: 41253-21-8
Formel: C₂H₃N₃
Schmelzpunkt: 295 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044437
CAS-Nummer: 41253-21-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Identification (sodium): passes test
Titration with HClO4 ≥88 %