7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
184410010
184410050
ACRO184410010EA
39.7
EUR
ACRO184410010
ACRO184410050
7-Aminocephalosporanic acid 95-102%
7-Aminocephalosporanic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₅S Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005177 CAS-Nummer: 957-68-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +88° to +100° (20°C, 589 nm) (c=0.5, KH2PO4/NaOH) |
Residue after ignition | ≤0.1 % (Platinum crucible) |