Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
183220050 183221000 183225000
ACRO183220050EA 40.2 EUR
ACRO183220050 ACRO183221000 ACRO183225000
Polyethylene glycol, M.W. 600,000 - 1,000,000
Polyethylene glycol
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (10 g, 5 h, 10 mmHg)
Viscosity 300 to 600 mPa.s (2 % w/w in water at 25°C)