Silikonöl hohe Temperatur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
174661000 174665000 174660025
ACRO174661000EA 119 EUR
ACRO174661000 ACRO174665000 ACRO174660025
Silikonöl hohe Temperatur
Silikonöl
CAS No.: 63148-58-3
Dichte: 1,07 g/cm³
Flammpunkt: 250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132673
CAS-Nummer: 63148-58-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5040 (20°C, 589 nm)
Viscosity 100 to 150 cSt (at 25°C)