(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-HoArg-OH·HCl, L(+)-Homoarginine hydrochloride, H-HomoArg-OH.HCl, H-HomoArg-OH·HCl
169090010 169090050
ACRO169090010EA 66.4 EUR
ACRO169090010 ACRO169090050
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride
CAS No.: 1483-01-8
Formel: C₇H₁₆N₄O₂·HCl
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012622
CAS-Nummer: 1483-01-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)