3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
162010500 162012500 162010010
ACRO162010500EA 40.4 EUR
ACRO162010500 ACRO162012500 ACRO162010010
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
CAS No.: 6276-54-6
Formel: C₃H₈ClN
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012913
CAS-Nummer: 6276-54-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98 % (Ionised Chloride)
Water ≤0.5 %