Ouabain octahydrate 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Strophanthin G, 3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,5,11α-14,19-penta-hydroxycard-20(22)-enolide
161730010
161730050
161730250
161732500
ACRO161730010EA
184
EUR
ACRO161730010
ACRO161730050
ACRO161730250
ACRO161732500
Ouabain octahydrate 96%
Ouabain octahydrate
CAS No.: 11018-89-6
Formel:
C₂₉H₄₄O₁₂.8H₂O Schmelzpunkt: 260 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149240 CAS-Nummer: 11018-89-6 UN-Nummer: 1544 ADR: 6.1,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 18 % to 22 % (120°C, 2 hrs) |
Solubility | (1 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥95 % |
Specific optical rotation | -30° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (on anhydrous substance) |