L-Tyrosinmethylester 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Tyr-OMe
140650250
140650050
ACRO140650250EA
105
EUR
ACRO140650250
ACRO140650050
L-Tyrosinmethylester 98%
L-Tyrosinmethylester
CAS No.: 1080-06-4
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 195.22 g/mol Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002392 CAS-Nummer: 1080-06-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy |
Specific optical rotation | +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH) |