Tetraethylenepentamine, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TETRAEN
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 28 EUR
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, technische Qualität
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Formel: C₈H₂₃N₅
Siedepunkt: 340 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: 139 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008168
CAS-Nummer: 112-57-2
UN-Nummer: 2320
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %