Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 49.5 EUR
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 90%
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀F₁₈
Molekulargewicht: 462.08
Siedepunkt: 142 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.9 g/cm³
Flammpunkt: 59 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %