3-(Hydroxymethyl)indol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
122190050
122190250
ACRO122190050EA
60.2
EUR
ACRO122190050
ACRO122190250
3-(Hydroxymethyl)indol 97%
3-(Hydroxymethyl)indole
Formel:
C₉H₉NO Molekulargewicht: 147.18 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005632 CAS-Nummer: 700-06-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow to light orange Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 100 °C |
HPLC | ≥96.0 % |