EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
118440025
118445000
118440100
ACRO118440025EA
229
EUR
ACRO118440025
ACRO118445000
ACRO118440100
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%, rein
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
CAS No.: 194491-31-1
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150025 CAS-Nummer: 194491-31-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥97.5 % (on dry substance) |
Loss on drying | 5 % to 15 % (160°C) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Clarity of solution | (2% soln.) Passes test |