Benzylhydrazin-dihydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
105960050 105960250 105961000
ACRO105960050EA 51.1 EUR
ACRO105960050 ACRO105960250 ACRO105961000
Benzylhydrazin-dihydrochlorid 97%
Benzylhydrazine dihydrochloride
CAS No.: 20570-96-1
Formel: C₇H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 138…143 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012921
CAS-Nummer: 20570-96-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH ≥96.0 %
Impurity ≤3.0 % Tributyl phosphate
Acid value 259 to 267 mg KOH/g