Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
105700025 105700100 105700500
ACRO105700025EA 71.9 EUR
ACRO105700025 ACRO105700100 ACRO105700500
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride 99+%
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
CAS No.: 2645-08-1
Formel: C₁₅H₂₂N₄O₃
Schmelzpunkt: 129…136 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012579
CAS-Nummer: 2645-08-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -15.0° to -19.0° (24°C, 589 nm) (c=2, water)