3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
102510100 102510500
ACRO102510100EA 151 EUR
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Formel: C₈H₁₁NO
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005221
CAS-Nummer: 2386-25-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %