Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
422995000 422990050
ACRO422995000EA 26.7 EUR
ACRO422995000 ACRO422990050
Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 35…60 °C (1013 hPa)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Boiling point 35 to 60°C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity Passes test