Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Tetra-n-butylammonium phosphate monobasic, Tetrabutylammonium phosphate monobasic, Tetra-n-butylammonium dihydrogen phosphate, IPC-TBA-P, Tetra-n-butylammonium phosphate
420160050
420160250
420161000
ACRO420160050EA
239
EUR
ACRO420160050
ACRO420160250
ACRO420161000
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 99% für die HPLC
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
C₁₆H₃₈NO₄P Schmelzpunkt: 148…151 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064526 CAS-Nummer: 5574-97-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV | at 214 nm A: ≤0.05 |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |