Rhodamine 123 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl xanthylium chloride, 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
419091000
419095000
ACRO419091000EA
242
EUR
ACRO419091000
ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, rein
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Formel:
C₂₁H₁₇ClN₂O₃ Schmelzpunkt: 235 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012664 CAS-Nummer: 62669-70-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥99.0 % |