Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
418140050 418140250 418141000
ACRO418140050EA 251 EUR
ACRO418140050 ACRO418140250 ACRO418141000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt
CAS No.: 26837-42-3
Formel: (C₂H₃KO₄S)n
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081923
CAS-Nummer: 26837-42-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥21.2 % (K)
GC ≥96.0 %