Petrolatum, weiß, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 34 EUR
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, weiß, rein
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Siedepunkt: 300 °C
Schmelzpunkt: 50…56 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: >150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147839
CAS-Nummer: 8009-03-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C