Pectin pract.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
416860010 416862500 416860025
ACRO416860010EA 334 EUR
ACRO416860010 ACRO416862500 ACRO416860025
Pectin pract.
Pectin
CAS No.: 9000-69-5
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081838
CAS-Nummer: 9000-69-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to golden Powder
Assay 67 to 71 % (degree of esterification)
Loss on drying ≤12 % (105°C, 2 hrs)
Particle size ≤2 % ( 60 mesh)
Viscosity 30.5 to 36.5
pH 3.0 to 3.8 (1 % solution)