Potassium methyl sulphate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
414891000 414890100
ACRO414891000EA 295 EUR
ACRO414891000 ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes
Formel: CH₃KO₄S
Schmelzpunkt: 212…217 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040472
CAS-Nummer: 562-54-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
GC ≥97.5 %