4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) 98%, Schuppen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 55.7 EUR
ACRO414281000 ACRO414285000
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat) 98%, Schuppen
4,4′-Methylen-bis(phenylisocyanat)
Appearance: White to yellow Flakes
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₂
Molekulargewicht: 250.26 g/mol
Siedepunkt: 392 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 40 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Flammpunkt: 202 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036131
CAS-Nummer: 101-68-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm