Isopropyl methanesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
412840250
412840050
412841000
ACRO412840250EA
246
EUR
ACRO412840250
ACRO412840050
ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formel:
C₄H₁₀O₃S Siedepunkt: 82 °C (6 mmHg) Dichte: 1,145 g/cm³ Flammpunkt: 104 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00047802 CAS-Nummer: 926-06-7 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |