Eisen(II)-phthalocyanin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
412610050 412610250
ACRO412610050EA 60.6 EUR
ACRO412610050 ACRO412610250
Eisen(II)-phthalocyanin
Iron(II) phthalocyanine
CAS No.: 132-16-1
Formel: C₃₂H₁₆FeN₈
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015953
CAS-Nummer: 132-16-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥80 %
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g