Pyranine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
412180050
412180010
412180250
ACRO412180050EA
109
EUR
ACRO412180050
ACRO412180010
ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Formel:
C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃ Dichte: 2.15 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037575 CAS-Nummer: 6358-69-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥97.5 % |
UV Lambda max | 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH) |