Guanylureasulfat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dicyandiamidine Sulphate
411140250
411141000
411145000
ACRO411140250EA
51.7
EUR
ACRO411140250
ACRO411141000
ACRO411145000
Guanylureasulfat 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Formel:
C₂H₈N₄O₅S Molekulargewicht: 200.17 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035565 CAS-Nummer: 591-01-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % (On dry substance) |